Tereftalato de dietilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
407450250
407451000
ACRO407450250EA
154
EUR
ACRO407450250
ACRO407451000
Tereftalato de dietilo 98%
Tereftalato de dietilo
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ MW: 222.24 g/mol Pto. de fusión: 42…45 °C Pto. de inflamación: 117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039891 Núm. CAS: 636-09-9 EINECS: 211-249-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |