Dipropilo ftalato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
409160250 409161000 409165000
ACRO409160250EA 142 EUR
ACRO409160250 ACRO409161000 ACRO409165000
Dipropilo ftalato 99+%
Dipropilo ftalato
Formula: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250.29 g/mol
Pto. Ebullición: 317.5 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.078 g/cm³
Pto. de inflamación: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009371
Núm. CAS: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Appearance of solution (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless
Specific optical rotation +80.0° to +89.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) <0.2% D-enantiomer
Residual solvents ≤5 % (2-Propanol, THF)