3-Bromopropionato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
409811000 409810250
ACRO409811000EA 162 EUR
ACRO409811000 ACRO409810250
3-Bromopropionato de etilo 99%
3-Bromopropionato de etilo
Formula: C₅H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 69…71 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,419 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000251
Núm. CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %