Anhídrido 3-metilftalico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
414780050 414780250
ACRO414780050EA 126 EUR
ACRO414780050 ACRO414780250
Anhídrido 3-metilftalico 96%
Anhídrido 3-metilftalico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047316
Núm. CAS: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with TBAH ≥95 %