Anhídrido 4-metilftalico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
414790250 414790050 414791000
ACRO414790250EA 53.2 EUR
ACRO414790250 ACRO414790050 ACRO414791000
Anhídrido 4-metilftalico 96%
Anhídrido 4-metilftalico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041856
Núm. CAS: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥95 %
Titration by coupling ≥95 %