trans-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (≥14,0% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10491.03 10491.06 10491.14
10491.03EA 73 EUR
10491.03 10491.06 10491.14
trans-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (≥14,0% Pd)
trans-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
CAS No.: 13965-03-2 Molecular Formula: C36H30Cl2P2Pd Formula Weight: 701.91 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 310° dec. MDL No.: MFCD00009593
Hydrogenation, hydrosilation, carbonylation, oxidation, and C-C bond formation
Formula: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009593
Núm. CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2