cis-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (≥24,2% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pt(PPh₃)₂Cl₂
10492.03
10492.MD
10492.03EA
180
EUR
10492.03
10492.MD
cis-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (≥24,2% Pt)
cis-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00010825
Formula:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ MW: 790.56 g/mol Pto. de fusión: 310 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010825 Núm. CAS: 15604-36-1 |