Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II) ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 10.2%, Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
10504.03 10504.06
10504.03EA 62.8 EUR
10504.03 10504.06
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II) ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 10.2%, Premion®
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II)
Purity: 99.95% CAS No.: 15529-49-4 Molecular Formula: RuCl2[P(C6H5)3]3 Formula Weight: 958.86 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Brown to black Melting Point: 132-134° Solubility: Very slightly soluble (with dissociation) in acetone, alcohol, chloroform, ethyl acetate, and toluene MDL No.: MFCD00013077
Formula: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
MW: 958,85 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013077
Núm. CAS: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7