Perclorato de plata monohidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11624.04
11624.09
11624.18
11624.04EA
35.3
EUR
11624.04
11624.09
11624.18
Perclorato de plata monohidrato ≥99.9% (metals basis)
Perclorato de plata monohidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 14242-05-8
Molecular Formula: AgClO4.H2O
Formula Weight: 225.34 (207.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.800
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 485° dec.
Merck Reference: 14,8523
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149128
Formula:
AgClO₄·1H₂O MW: 225.33 Pto. de fusión: 485 °C (desc.) Densidad: 2.800 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149128 Núm. CAS: 14242-05-8 EINECS: 232-035-4 UN: 1481 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,8523 |