Amonio pentaborato octahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12294.36
12294.A3
12294.36EA
81.6
EUR
12294.36
12294.A3
Amonio pentaborato octahidrato ≥99%
Amonio pentaborato octahidrato
Purity: 99.0%
CAS No.: 12046-03-6
Molecular Formula: (NH4)2B10O16.8H2O
Formula Weight: 544.29 (400.17anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00135839
Formula:
H₄B₅NO₈·8H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135839 Núm. CAS: 12046-03-6 EINECS: 234-521-1 |