trans-Bromuro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (13,4% Pd)
Proveedor: Thermo Scientific
13704.04
13704.09
13704.04EA
108
EUR
13704.04
13704.09
trans-Bromuro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (13,4% Pd)
trans-Bromuro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
CAS No.: 22180-53-6
Molecular Formula: Br2Pd[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.80
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in chloroform, toluene and benzene
MDL No.: MFCD00134175
Hydrogenation
Formula:
C₃₆H₃₂Br₂P₂Pd MW: 792,81 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134175 Núm. CAS: 22180-53-6 |