Etanolato de magnesio (21 - 22% Mg)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
14264.30
14264.A1
14264.30EA
144
EUR
14264.30
14264.A1
Etanolato de magnesio (21 - 22% Mg)
Etanolato de magnesio
CAS No.: 2414-98-4
Molecular Formula: C4H10MgO2
Formula Weight: 114.44
Physical Form: Granular
Density: 1.01
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 270° dec.
Beilstein Reference: 3678841
UN No.: 3205
MDL No.: MFCD00009060
Formula:
C₄H₁₀MgO₂ Pto. de fusión: 270 °C (desc.) Densidad: 1,01 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009060 Núm. CAS: 2414-98-4 EINECS: 219-323-5 UN: 3205 ADR: 4.2,II |