Etanolato de tántalo(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 100 ppm Nb)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tantalum(V) ethoxide
14643.03
14643.09
14643.18
14643.03EA
71.7
EUR
14643.03
14643.09
14643.18
Etanolato de tántalo(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 100 ppm Nb)
Etanolato de tántalo(V)
Purity: 99.999%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(87°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.566
Refractive Index: 1.4880
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Solubility: Decomposes in water. Soluble in organic solvents
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Formula:
C₁₀H₂₅O₅Ta Pto. Ebullición: 145 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 18…19 °C Densidad: 1,566 Pto. de inflamación: 30 °C (87 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049785 Núm. CAS: 6074-84-6 EINECS: 228-010-2 UN: 2924 ADR: 3,III |