(±)-p-Ment-1-en-8-ol ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
16285.22
16285.36
16285.14
16285.22EA
62.4
EUR
16285.22
16285.36
16285.14
(±)-p-Ment-1-en-8-ol ≥96%
(±)-p-Ment-1-en-8-ol
Purity: 96%
CAS No.: 98-55-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.24
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.930
Refractive Index: 1.4830
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 31-32°
Boiling Point: 210-219°
Merck Reference: 14,9171
MDL No.: MFCD00001557
A naturally-occuring monoterpene alcohol
Formula:
C₁₀H₁₈O MW: 154.25 g/mol Pto. Ebullición: 210…219 °C Pto. de fusión: 31…32 °C Densidad: 0.930 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001557 Núm. CAS: 98-55-5 EINECS: 202-680-6 |