Metanolato de tántalo(V)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tantalum(V) methoxide
18839.06
18839.14
18839.06EA
197
EUR
18839.06
18839.14
Metanolato de tántalo(V)
Metanolato de tántalo(V)
CAS No.: 865-35-0
Molecular Formula: C5H15O5Ta
Formula Weight: 336.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 50°
Boiling Point: 189°/10mm
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00058817
Formula:
C₅H₁₅O₅Ta Pto. Ebullición: 189 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058817 Núm. CAS: 865-35-0 UN: 3181 ADR: 4.1,III |