Trifluorometanosulfonato de magnesio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
22340.09 22340.18
22340.09EA 68.2 EUR
22340.09 22340.18
Trifluorometanosulfonato de magnesio
Trifluorometanosulfonato de magnesio
CAS No.: 60871-83-2 Molecular Formula: C2F6MgO6S2 Formula Weight: 322.43 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 310° Beilstein Reference: 705578 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042601
Formula: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042601
Núm. CAS: 60871-83-2
ADR: 8 III