Metanolato de hierro(II) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
acondicionado en Argón
Purity: 98%
CAS No.: 7245-21-8
Molecular Formula: C2H6FeO2
Formula Weight: 117.92
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Green
Odour: Alcohol-like
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00061474
Formula:
C₂H₆FeO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061474 Núm. CAS: 7245-21-8 UN: 3181 ADR: 4.1,III |