Trifluorometanosulfonato de mercurio (II) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Mercury(II) trifluoromethanesulphonate, Mercury triflate
39305.03
39305.06
39305.14
39305.03EA
49.3
EUR
39305.03
39305.06
39305.14
Trifluorometanosulfonato de mercurio (II) ≥98%
Trifluorometanosulfonato de mercurio (II)
Purity: 98%
CAS No.: 49540-00-3
Molecular Formula: C2F6HgO6S2
Formula Weight: 498.72
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₂F₆HgO₆S₂ MW: 498.73 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144746 Núm. CAS: 49540-00-3 UN: 2025 ADR: 6.1 II |