Trifluorometanosulfonato de litio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39322.09
39322.18
39322.09EA
67.7
EUR
39322.09
39322.18
Trifluorometanosulfonato de litio ≥97%
Trifluorometanosulfonato de litio
Purity: 97%
CAS No.: 33454-82-9
Molecular Formula: LiCF3SO3
Formula Weight: 156.01
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 423°
MDL No.: MFCD00013227
Formula:
CF₃LiO₃S MW: 156.01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013227 Núm. CAS: 33454-82-9 EINECS: 251-528-5 |