Trifluorometanosulfonato de estaño (II) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
39603.03
39603.06
39603.03EA
56.2
EUR
39603.03
39603.06
Trifluorometanosulfonato de estaño (II) ≥97%
Trifluorometanosulfonato de estaño (II)
Purity: 97%
CAS No.: 62086-04-8
Molecular Formula: Sn(CF3SO3)2
Formula Weight: 416.82
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00191251
Formula:
C₂F₆O₆S₂Sn MW: 416,85 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191251 Núm. CAS: 62086-04-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |