Trifluorometanosulfonato de indio (III) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
40131.09
40131.18
40131.09EA
207
EUR
40131.09
40131.18
Trifluorometanosulfonato de indio (III) ≥99%
Trifluorometanosulfonato de indio (III)
Purity: 99% min
CAS No.: 128008-30-0
Molecular Formula: In(CF3SO3)3
Formula Weight: 562.02
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00144478
Formula:
C₃F₉InO₉S₃ MW: 562.03 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144478 Núm. CAS: 128008-30-0 UN: 3261 ADR: 8 II |