Trifluorometanosulfonato de cobre (II) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
40133.09
40133.18
40133.22
40133.09EA
127
EUR
40133.09
40133.18
40133.22
Trifluorometanosulfonato de cobre (II) ≥99%
Trifluorometanosulfonato de cobre (II)
Purity: 99% min
CAS No.: 34946-82-2
Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2
Formula Weight: 361.68
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale blue
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 4028198
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077492
Formula:
C₂CuF₆O₆S₂ MW: 361.69 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077492 Núm. CAS: 34946-82-2 EINECS: 252-300-8 UN: 3261 ADR: 8 III |