Trifluorometanosulfonato de calcio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
40134.09
40134.18
40134.22
40134.09EA
127
EUR
40134.09
40134.18
40134.22
Trifluorometanosulfonato de calcio ≥99%
Trifluorometanosulfonato de calcio
Purity: 99% min
CAS No.: 55120-75-7
Molecular Formula: C2CaF6O6S2
Formula Weight: 338.21
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00143911
Formula:
C₂CaF₆O₆S₂ MW: 338.22 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143911 Núm. CAS: 55120-75-7 EINECS: 232-188-7 |