Trifluorometanosulfonato de terbio (III) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40312.04
40312.09
40312.04EA
99.8
EUR
40312.04
40312.09
Trifluorometanosulfonato de terbio (III) ≥98%
Trifluorometanosulfonato de terbio (III)
Purity: 98%
CAS No.: 148980-31-8
Molecular Formula: Tb(OSO2CF3)3
Formula Weight: 606.12
Physical Form: Powder
Formula:
C₃F₉O₉S₃Tb MW: 606.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192461 Núm. CAS: 148980-31-8 |