Trifluorometanosulfonato de tulio (III) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
40313.04
40313.09
40313.04EA
124
EUR
40313.04
40313.09
Trifluorometanosulfonato de tulio (III) ≥98%
Trifluorometanosulfonato de tulio (III)
Purity: 98%
CAS No.: 141478-68-4
Molecular Formula: C3F9O9S3Tm
Formula Weight: 616.13
Physical Form: Powder
Formula:
C₃F₉O₉S₃Tm·H₂O MW: 616,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209617 Núm. CAS: 141478-68-4 |