Trifluorometanosulfonato de itrio (III) hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40315.04
40315.09
40315.04EA
40.3
EUR
40315.04
40315.09
Trifluorometanosulfonato de itrio (III) hidrato
Trifluorometanosulfonato de itrio (III) hidrato
CAS No.: 34629-25-9
Molecular Formula: Y(OSO2CF3)3.xH2O
Formula Weight: 536.10(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00209623
Formula:
C₃F₉O₉S₃Y·H₂O MW: 554.13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209623 Núm. CAS: 34629-25-9 |