Trifluorometanosulfonato de escandio (III) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
40566.03
40566.06
40566.MD
40566.03EA
106
EUR
40566.03
40566.06
40566.MD
Trifluorometanosulfonato de escandio (III) ≥98%
Trifluorometanosulfonato de escandio (III)
Purity: 98%
CAS No.: 144026-79-9
Molecular Formula: Sc(OSO2CF3)3
Formula Weight: 492.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00798539
Formula:
C₃F₉O₉S₃Sc MW: 492.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192433 Núm. CAS: 144026-79-9 |