Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Chlorotriphenylphosphine gold(I), Chloro(triphenylphosphine)gold(I), Triphenylphosphinechlorogold
41007.02
41007.03
41007.06
41007.02EA
226
EUR
41007.02
41007.03
41007.06
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I)
Purity: 99.99%
CAS No.: 14243-64-2
Molecular Formula: AuCl[P(C6H5)3]
Formula Weight: 494.71
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00009588
Formula:
C₁₈H₁₅AuClP MW: 494.71 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009588 Núm. CAS: 14243-64-2 EINECS: 238-117-6 |