cis-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) 99,95 Metals basis Pt ≥ 24.2%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pt(PPh₃)₂Cl₂
41008.06
41008.03
41008.06EA
752
EUR
41008.06
41008.03
cis-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) 99,95 Metals basis Pt ≥ 24.2%, Premion®
cis-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
Purity: 99.95%
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010825
Formula:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ MW: 790.56 g/mol Pto. de fusión: 310 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010825 Núm. CAS: 15604-36-1 |