trans-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 14.7%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
41245.03
41245.06
41245.14
41245.03EA
81.1
EUR
41245.03
41245.06
41245.14
trans-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 14.7%, Premion®
trans-Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
Purity: 99.95%
CAS No.: 13965-03-2
Molecular Formula: PdCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 701.91
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: ca 310° dec.
MDL No.: MFCD00009593
Formula:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd MW: 701.91 g/mol Pto. de fusión: ∼ 310 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009593 Núm. CAS: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |