Etanolato de hierro(III) ≥99.6% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
acondicionado en Argón
41863.02 41863.04 41863.09 41863.18
41863.02EA 44.2 EUR
41863.02 41863.04 41863.09 41863.18
Etanolato de hierro(III) ≥99.6% (metals basis)
Etanolato de hierro(III)
Purity: 99.6% CAS No.: 5058-42-4 Molecular Formula: C6H15FeO3 Formula Weight: 191.03 Physical Form: Powder/Chunk, Packaged under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Brown to dark grey Odour: Odourless Melting Point: 120° Boiling Point: 155°/0.1mm Solubility: Soluble in anhydrous hexane, alcohols UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00078028
Precursor for Sol-Gel processes
Formula: C₆H₁₅FeO₃
MW: 191.03 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C (0.1 mmHg)
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078028
Núm. CAS: 5058-42-4
EINECS: 225-760-2
UN: 3181
ADR: 4.1 III