Etanolato de galio(III)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Gallium(III) ethoxide
44859.03
44859.06
44859.03EA
81.6
EUR
44859.03
44859.06
Etanolato de galio(III)
Etanolato de galio(III)
CAS No.: 2572-25-0
Molecular Formula: C6H15GaO3.xHOCH2CH3
Formula Weight: 204.90
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.25
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD01866730
Formula:
C₆H₁₅GaO₃ MW: 204.91 g/mol Densidad: 1.25 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01866730 Núm. CAS: 2572-25-0 |