Dilaurato de dibutilestaño ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Di-n-butyltin dilaurate
71130.22
71130.36
71130.14
71130.22EA
65.1
EUR
71130.22
71130.36
71130.14
Dilaurato de dibutilestaño ≥95%
Dilaurato de dibutilestaño
Purity: 95%
CAS No.: 77-58-7
Molecular Formula: C32H64O4Sn
Formula Weight: 631.55
Flash Point: 235°(455°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.066
Refractive Index: 1.4730
Appearance: Pale yellow
Melting Point:
Formula:
C₃₂H₆₄O₄Sn MW: 631.57 g/mol Pto. Ebullición: >204 °C (12 mmHg) Densidad: 1.066 Pto. de inflamación: 235 °C (455 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008963 Núm. CAS: 77-58-7 EINECS: 201-039-8 UN: 2788 ADR: 6.1 III |