Ciclohexanobutirato de cobre (II) Cu 15,8% para espectroscopia de absorción atómica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
87262.03
87262.06
87262.03EA
31.6
EUR
87262.03
87262.06
Ciclohexanobutirato de cobre (II) Cu 15,8% para espectroscopia de absorción atómica
Ciclohexanobutirato de cobre (II)
CAS No.: 2218-80-6
Molecular Formula: C20H34CuO4
Formula Weight: 402.01
Physical Form: Powder
Melting Point: 126° dec.
MDL No.: MFCD00036399
Formula:
C₂₀H₃₄CuO₄ Pto. de fusión: 126 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036399 Núm. CAS: 2218-80-6 EINECS: 218-723-7 |