1-(2-Aminoetil)piperazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10154.0B
A10154.30
A10154.0BEA
86.9
EUR
A10154.0B
A10154.30
1-(2-Aminoetil)piperazina 98%
1-(2-Aminoetil)piperazina
Purity: 98%
CAS No.: 140-31-8
Molecular Formula: C6H15N3
Formula Weight: 129.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -19°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 104363
UN No.: 2815
MDL No.: MFCD00005971
Formula:
C₆H₁₅N₃ Pto. Ebullición: 222 °C Pto. de fusión: –19 °C Densidad: 0,983 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005971 Núm. CAS: 140-31-8 EINECS: 205-411-0 UN: 2815 ADR: 8,III |