2-Picolil cloruro clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
A10226.14
A10226.06
A10226.22
A10226.14EA
128
EUR
A10226.14
A10226.06
A10226.22
2-Picolil cloruro clorhidrato ≥98%
2-Picolil cloruro clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 6959-47-3
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3689155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012811
Formula:
C₆H₇Cl₂N MW: 164,03 g/mol Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012811 Núm. CAS: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 UN: 3261 ADR: 8,III |