3-Metil-2-furoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
A10541.14
A10541.06
A10541.09
A10541.14EA
283
EUR
A10541.14
A10541.06
A10541.09
3-Metil-2-furoato de metilo ≥98%
3-Metil-2-furoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 6141-57-7
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 116835
MDL No.: MFCD00014110
Formula:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Pto. Ebullición: 60 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 33…37 °C Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014110 Núm. CAS: 6141-57-7 EINECS: 228-131-0 |