2-Aminotereftalato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
A10567.0B
A10567.18
A10567.30
A10567.0BEA
694
EUR
A10567.0B
A10567.18
A10567.30
2-Aminotereftalato de dimetilo 99%
2-Aminotereftalato de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 5372-81-6
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 2808505
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209.2 g/mol Pto. de fusión: 130…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008427 Núm. CAS: 5372-81-6 EINECS: 226-364-2 |