Ácido 5-nitro-2-furoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Nitrofuran-2-carboxylic acid
A10597.06
A10597.14
A10597.22
A10597.06EA
54.5
EUR
A10597.06
A10597.14
A10597.22
Ácido 5-nitro-2-furoico ≥98%
Ácido 5-nitro-2-furoico
Purity: 98+%
CAS No.: 645-12-5
Molecular Formula: C5H3NO5
Formula Weight: 157.08
Melting Point: 186-188°
Beilstein Reference: 139373
Formula:
C₅H₃NO₅ Pto. de fusión: 186…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003240 Núm. CAS: 645-12-5 EINECS: 211-432-6 |