Isonicotinaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde
A10656.22 A10656.14 A10656.36
A10656.22EA 116 EUR
A10656.22 A10656.14 A10656.36
Isonicotinaldehído ≥97%
Isonicotinaldehído
Purity: 97% CAS No.: 872-85-5 Molecular Formula: C6H5NO Formula Weight: 107.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: -4° Boiling Point: 198° Beilstein Reference: 105342 MDL No.: MFCD00006425
Formula: C₆H₅NO
MW: 107.11 g/mol
Pto. Ebullición: 198 °C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1.132
Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F)
Número MDL: MFCD00006425
Núm. CAS: 872-85-5
EINECS: 212-832-3