3,5-Dibromo-4-hidroxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10799.09
A10799.18
A10799.30
A10799.09EA
27.7
EUR
A10799.09
A10799.18
A10799.30
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzoato de metilo ≥98%
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 41727-47-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 123-125°
Beilstein Reference: 2373854
Formula:
C₈H₆Br₂O₃ Pto. de fusión: 123…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016416 Núm. CAS: 41727-47-3 EINECS: 255-521-8 |