Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11013.06 A11013.14 A11013.22
A11013.06EA 49 EUR
A11013.06 A11013.14 A11013.22
Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato ≥99%
Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato
Purity: 99% CAS No.: 35895-70-6 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCF3SO3 Formula Weight: 391.54 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 4172978
Formula: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
MW: 391.54 g/mol
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042585
Núm. CAS: 35895-70-6
EINECS: 252-783-5