Piridina-2-carbaldehido ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
A11391.14 A11391.22 A11391.36
A11391.14EA 33.4 EUR
A11391.14 A11391.22 A11391.36
Piridina-2-carbaldehido ≥99%
Piridina-2-carbaldehido
Purity: 99% CAS No.: 1121-60-4 Molecular Formula: C6H5NO Formula Weight: 107.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5360 Odour: Characteristic pH: 6.5 Melting Point: -21° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 105341 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006290
Formula: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Pto. Ebullición: 180…181 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,124
Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F)
Número MDL: MFCD00006290
Núm. CAS: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III