Ácido 2-furoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11454.22
A11454.36
A11454.22EA
35.4
EUR
A11454.22
A11454.36
Ácido 2-furoico ≥98%
Ácido 2-furoico
Purity: 98%
CAS No.: 88-14-2
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 137°(278°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 230-232° subl.
Beilstein Reference: 110149
Merck Reference: 14,4307
MDL No.: MFCD00003238
Formula:
C₅H₄O₃ Pto. Ebullición: 230…232 °C (subl.) Pto. de fusión: 127…132 °C Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003238 Núm. CAS: 88-14-2 EINECS: 201-803-0 Índice Merck: 14,4307 |