2-Cloroetiltolueno-4-sulfonato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
A11863.14 A11863.22 A11863.36
A11863.14EA 61.9 EUR
A11863.14 A11863.22 A11863.36
2-Cloroetiltolueno-4-sulfonato ≥97%
2-Cloroetiltolueno-4-sulfonato
Purity: 97% CAS No.: 80-41-1 Molecular Formula: C9H11ClO3S Formula Weight: 234.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 158-159°/0.5mm Beilstein Reference: 1968816 MDL No.: MFCD00000970
Formula: C₉H₁₁ClO₃S
Pto. Ebullición: 158…159 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 1,294
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00000970
Núm. CAS: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III