2-Metil-3-furoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A11979.14
A11979.22
A11979.14EA
78.7
EUR
A11979.14
A11979.22
2-Metil-3-furoato de metilo ≥97%
2-Metil-3-furoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 6141-58-8
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1342040
MDL No.: MFCD00003249
Formula:
C₇H₈O₃ Pto. Ebullición: 71…72 °C (20 mmHg) Densidad: 1,114 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003249 Núm. CAS: 6141-58-8 EINECS: 228-132-6 |