Bis(dihidrogenoortofosfato) de calcio hidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcium dihydrogen phosphate hydrate
A12123.0C
A12123.0E
A12123.36
A12123.0CEA
533
EUR
A12123.0C
A12123.0E
A12123.36
Bis(dihidrogenoortofosfato) de calcio hidrato ≥97%
Bis(dihidrogenoortofosfato) de calcio hidrato
Purity: 97%
CAS No.: 301524-28-7
Molecular Formula: Ca(H2PO4)2.xH2O
Formula Weight: 234.06(anhy)
Flash Point: None
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00010898
Formula:
H₄CaO₈P₂·H₂O MW: 252,07 g/mol Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010898 Núm. CAS: 301524-28-7 EINECS: 231-837-1 Índice Merck: 14,1693 |