3-Bromopropionato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12402.14
A12402.22
A12402.36
AB148814.0025
A12402.14EA
51.9
EUR
A12402.14
A12402.22
A12402.36
ABCRAB148814.0025
3-Bromopropionato de etilo ≥99%
3-Bromopropionato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 539-74-2
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 67-71°/10mm
Beilstein Reference: 1700933
MDL No.: MFCD00000251
Formula:
C₅H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 67…71 °C (10 mmHg) Densidad: 1,416 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000251 Núm. CAS: 539-74-2 EINECS: 208-724-0 |