4-Picolil cloruro clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12859.06
A12859.14
A12859.22
A12859.06EA
35.5
EUR
A12859.06
A12859.14
A12859.22
4-Picolil cloruro clorhidrato ≥98%
4-Picolil cloruro clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 1822-51-1
Molecular Formula: C6H62N.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 3689154
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012826
Formula:
C₆H₇Cl₂N Pto. de fusión: 166…171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012826 Núm. CAS: 1822-51-1 EINECS: 217-350-7 UN: 3261 ADR: 8,III |