3-Picolil cloruro clorhidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
A13279.06
A13279.14
A13279.06EA
35
EUR
A13279.06
A13279.14
3-Picolil cloruro clorhidrato ≥97%
3-Picolil cloruro clorhidrato
Purity: 97%
CAS No.: 6959-48-4
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
pH: 3
Melting Point: 136-142°
Beilstein Reference: 3689156
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012818
Formula:
C₆H₇Cl₂N MW: 164,03 g/mol Pto. de fusión: 136…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012818 Núm. CAS: 6959-48-4 EINECS: 230-150-4 UN: 3261 ADR: 8,III |